Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Code produit 10455532 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 14
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10455532 1 à 14 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10455532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.05€
    6.41€ / 200 pièces
    Économisez 2.64€
    29% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
  • Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
  • Gamme économique de pH 0 à 14
  • Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
  • Le tableau de référence montre les changement
Spécification
Plage de pH 1 à 14
Format À chambre
Quantité 200 boîte
Type Grade 911