Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Code produit 10482341 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 14
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10482341 1 à 14 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10482341
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fourni avec un nuancier pour déterminer le changement de couleur.
  • Rouleau distributeur avec bandes indicatrices de 5 m de long
  • Plage de pH de 1 à 14
  • 4/paquet
Spécification
Plage de pH 1 à 14
Format Rouleau distributeur
Comprend Table en couleur
Quantité 4/boîte
Longueur (métrique) 5 m