Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Código de producto. 12345378 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Plage de pH:
0.5 à 5
1 à 11
1 à 14
4 à 7
Format:
Rouleau
Tube
Longueur (métrique):
50 mm
5 m
Quantité:
1 rouleau
10 paquet
4 rouleaux
Tamaño de la unidad:
1 pièce
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plage de pH Format Longueur (métrique) Quantité Tamaño de la unidad
12345378 1 à 11 Tube 50 mm 10 paquet 1 pièce
11793554 0.5 à 5 Rouleau 5 m 1 rouleau 1 pièce
15585669 1 à 11 Rouleau 5 m 1 rouleau 1 pièce
15505679 1 à 14 Rouleau 5 m 1 rouleau 1 pièce
15515679 1 à 14 Rouleau 5 m 4 rouleaux 4 pièces
11527392 4 à 7 Rouleau 5 m 4 rouleaux 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12345378
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Donne une valeur approximative du pH.
  • Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
  • Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
  • Le tableau de référence montre les changements de couleur dans les étapes de pH2
Especificaciones
Plage de pH 1 à 11
Format Tube
Quantité 10 paquet
Type Grade 911
Longueur (métrique) 50 mm
Largeur (métrique) 10 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.