Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Code produit 11703564 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 10
1 à 14
5 à 9
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH unitSize
11703564 5 à 9 1 pièce
11783554 0 à 10 1 pièce
11763554 1 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11703564
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
  • Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
  • Gamme économique de pH 0 à 14
  • Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
  • Le tableau de référence montre les changement
Spécification
Plage de pH 5 à 9
Format Rouleau
Quantité 1 rouleau
Type Grade 911
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (métrique) 7 mm