Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Code produit 11763554 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 10
1 à 14
5 à 9
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
11763554 1 à 14 1 pièce
11703564 5 à 9 1 pièce
11783554 0 à 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11763554
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
  • Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
  • Trempez le papier dans le liquide à tester pendant quelques secondes et retirez-le de la solution de test, puis comparez les couleurs obtenues avec le guide des couleurs imprimé sur le couvercle
  • Livré sous forme de rouleau distributeur de 5 m
  • Deux gammes de pH sont disponibles : 1 à 14 et 1 à 11
Specifica
Plage de pH 1 à 14
À utiliser avec (application) Mesure du pH
Quantité Rouleau de 5 m
Méthode de test Bandelettes indicatrices