Learn More
Fisherbrand™ Bandelettes de papier indicateur de pH
Code produit 15930872 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 11
1 à 14
Conditionnement:
4 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
15930872 1 à 14 4 unités
15920872 1 à 11 4 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15930872
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une qualité optimale et des mesures fiables. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ sont fournies dans des bobines en plastique qui garantissent une stabilité et une protection à long terme contre de nombreux facteurs extern
  • Prêtes à l’emploi
  • En papier filtre de haute qualité
  • Les couleurs de l’échelle sont spécialement mélangées pour correspondre parfaitement à la couleur de réaction du papier indicateur
Spécification
Plage de pH 1 à 14
Format Rouleau
Quantité 4 bobines
Type Papier à pH
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (métrique) 7 mm