Learn More
Fisherbrand™ Joints universels de roulement d’arbre de rechange
Fisherbrand™ Les joints universels de roulement de l’arbre de rechange Fisherbrand sont disponibles dans une gamme de tailles pour s’adapter aux différents diamètres d’arbre des agitateurs verticaux.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01080kg
Description
- Joints universels de roulement de rechange
- Gamme de tailles disponibles pour s’adapter à différents diamètres d’arbre
- Pour agitateurs verticaux
Spécification
6 mm à 10 mm | |
Agitateurs verticaux | |
Joint universel de roulement de rechange |