Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pour tubes à essai universels
Description
- La conception innovante du filetage à brides permet au bouchon de descendre dans le tube jusqu’à ce qu’un ajustement par friction soit assuré et que le bouchon soit stationnaire
- Convient aux tubes de 12 à 16 mm de diamètre
- Finition
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon à clipser pour tube à essai |
| Matériau | PEBD |
| Couleur | Jaune |
| Nbre par carton | 1000 |
| Quantité | 1 000/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Convient aux tubes présentant des diamètres intérieurs de 12 à 16 mm |