Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre moulé et transparent, avec bouchons à vis fixés
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Caoutchouc |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 28 ml |
| Type de goulot | À vis |
| Type de filetage | À vis |
| Matériau du bouchon | Aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Quantité | 20/boîte |
| Afficher plus |