Learn More
Upamostat, MedChemExpress
Code produit. 16483526
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16483526
Marque: Medchem Express HY16511
MedChemExpress Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Upamostat
CAS 590368-25-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H47N5O6S
Quantité 25 mg
Synonyme WX-671
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 250 mg/mL (396.95 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C([C@@H](NS(=O)(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=O)CC3=CC=CC(C(NO)=N)=C3)=O)CC1)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 629.81
Poids de la formule 629.81
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.