Learn More
Kinesis™ Raccords sans bride : Ferrules, Tefzel
Code produit 12987589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Naturel
À utiliser avec (équipement):
0,0625 po Tubulure OF, écrous mâles
D.E. de 1/8 po Tubes
Tubulure de 1/16 in de D.E.
Tubulure de 1/18 in de D.E., écrous mâles
Longueur (impériale):
0,16 in
0,22 po
Sans objet
Largeur (impériale):
0,18 in
0,2 in
Sans objet
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Longueur (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
12987589 Jaune Tubulure de 1/16 in de D.E. Sans objet Sans objet 10 pièces
12997609 Jaune Tubulure de 1/18 in de D.E., écrous mâles Sans objet Sans objet 10 pièces
12917579 Naturel 0,0625 po Tubulure OF, écrous mâles 0,22 po 0,18 in 10 pièces
12957639 Jaune D.E. de 1/8 po Tubes 0,16 in 0,2 in -
12987609 Naturel Tubulure de 1/18 in de D.E., écrous mâles Sans objet Sans objet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12987589 Fournisseur Kinesis™ Code fournisseur 0201374
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pas besoin de tubulure à bride
Excellent pour le raccordement de tubes rigides ou semi-rigides
Spécification
Type Ferrule sans bride
Longueur (impériale) Sans objet
Largeur (impériale) Sans objet
Matériau ETFE
Couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Tubulure de 1/16 in de D.E.