Learn More
Kinesis™ Adaptateur de connexion rapide
Description
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
Les adaptateurs Luer filetés à connexion rapide sont conçus pour connecter n’importe quel Luer mâle à n’importe quel Luer femelle dans une variété d’applications. Les raccords Luer mâles sont disponibles avec ou sans moyeux de verrouillage. Les moyeux de verrouillage offrent une sécurité accrue pour maintenir le raccord en place.
Specifications
Specifications
| Type | Adaptateur Luer mâle |
| Diamètre (impériale) interne | 0,05 in |
| Température (métrique) Max | 40°C |
| Matériau | ETFE |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (équipement) | Luer-Lock mâle x femelle de 1/4-28 à fond plat |