Learn More
Fisherbrand™ Rack pour congélateur vertical
Code produit 12643476 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes de tubes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12643476 Boîtes de tubes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12643476
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut accueillir une grande variété de racks et de boîtes de stockage. Le support pour congélateur vertical comprend une ouverture latérale avec des poignées à l'avant pour faciliter la récupération des boîtes.
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion.
  • Convient à une utilisation dans les congélateurs à basse température.
  • Peut contenir des boîtes de tubes de 15 et 50 mL.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Argent
Capacité Boîtes de tubes
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) rangement en boîte à tubes
À utiliser avec (équipement) Boîtes de tubes de 15 et 50 mL
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 459 x 159 x 271 mm
Longueur (métrique) 45.9 cm
Longueur (impériale) 18,1 in
Largeur (impériale) 0,5 in
Hauteur (impériale) 0,8 in
Hauteur (métrique) intérieure 134 mm
Comprend Poignée avant
Type de produit Rack de congélateur
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 271 mm
Array 2 x 3
Largeur (métrique) 15.9 cm