Learn More
Fisherbrand™ Racks sur tiroirs pour congélateur verticaux ultra-basse température
Code produit 15729549 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 in)
15 boîtes (2 po.)
16 boîtes (2 po.)
20 boîtes (2 po.)
24 boîtes (2 po.)
9 boîtes (2 po.)
Dimensions (L x l x H):
419 x 140 x 181 mm
419 x 140 x 240 mm
419 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 240 mm
559 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 359 mm
679 x 140 x 240 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) unitSize
15729549 9 boîtes (2 po.) 419 x 140 x 181 mm 1 pièce
15739549 12 boîtes (2 in) 419 x 140 x 240 mm 1 pièce
15749549 15 boîtes (2 po.) 419 x 140 x 300 mm 1 pièce
15759549 16 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 240 mm 1 pièce
15769549 20 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 300 mm 1 pièce
15779549 24 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 359 mm 1 pièce
15789549 20 boîtes (2 po.) 679 x 140 x 240 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15729549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.41€
    39.04€ / 1 pièces
    Économisez 16.37€
    29% de réduction
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
  • Contient des cryoboîtes standard
  • Les tiroirs offrent un accès facile aux boîtes
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
Spécification
Capacité 9 boîtes (2 po.)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Cryoboîtes standards 2 po
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 419 x 140 x 181 mm
Type de produit Rack avec tiroir