Learn More
Fisherbrand™ Racks sur tiroirs pour congélateur verticaux ultra-basse température
Code produit 15769549 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 in)
15 boîtes (2 po.)
16 boîtes (2 po.)
20 boîtes (2 po.)
24 boîtes (2 po.)
9 boîtes (2 po.)
Dimensions (L x l x H):
419 x 140 x 181 mm
419 x 140 x 240 mm
419 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 240 mm
559 x 140 x 300 mm
559 x 140 x 359 mm
679 x 140 x 240 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15769549 20 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 300 mm 1 pièce
15729549 9 boîtes (2 po.) 419 x 140 x 181 mm 1 pièce
15739549 12 boîtes (2 in) 419 x 140 x 240 mm 1 pièce
15749549 15 boîtes (2 po.) 419 x 140 x 300 mm 1 pièce
15759549 16 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 240 mm 1 pièce
15779549 24 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 359 mm 1 pièce
15789549 20 boîtes (2 po.) 679 x 140 x 240 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15769549
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
  • Contient des cryoboîtes standard
  • Les tiroirs offrent un accès facile aux boîtes
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
Spécification
Capacité 20 boîtes (2 po.)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Cryoboîtes standards 2 po
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 559 x 140 x 300 mm
Type de produit Rack avec tiroir