Learn More
Fisherbrand™ Racks sur tiroirs de congélateur vertical, ultra-basse température pour tubes à centrifuger
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpecifica
Specifica
| Capacité | Tubes coniques (78 x 50 ml) |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Tubes coniques de 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical ultra-basse température |
| Longueur (métrique) | 559 mm |
| Type de produit | Rack avec tiroir |
| Hauteur (métrique) | 252 mm |
| Largeur (métrique) | 140 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?