Learn More
Fisherbrand™ Racks sur tiroirs de congélateur vertical, ultra-basse température pour tubes à centrifuger
Code produit 15799549 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes coniques (160 x 15 ml)
Tubes coniques (78 x 50 ml)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15799549 Tubes coniques (160 x 15 ml) 1 pièce
15709559 Tubes coniques (78 x 50 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15799549
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Offre une alternative idéale pour stocker de grandes quantités d’échantillons dans des tubes à centrifuger de 15 ml ou de 50 ml.
  • Pour tubes à centrifuger 15 ml ou 50 ml
  • 2 tiroirs, contient entre 78 et 160 tubes
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
Spécification
Capacité Tubes coniques (160 x 15 ml)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Tubes coniques de 15 ml
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 559 x 252 x 140 mm
Type de produit Rack avec tiroir