Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température
Code produit 15729539 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 in)
12 boîtes (3 in.)
15 boîtes (2 po.)
16 boîtes (2 po.)
20 boîtes (2 po.)
24 boîtes (2 po.)
25 boîtes (2 po.)
8 boîtes (100 mm)
9 boîtes (2 po.)
Boîtes (2 ou 3 in)
Dimensions (L x l x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15729539 12 boîtes (2 in) 415 x 140 x 225 mm 1 pièce
15709549 20 boîtes (2 po.) 679 x 140 x 225 mm 1 pièce
15719539 9 boîtes (2 po.) 415 x 140 x 168 mm 1 pièce
15719549 25 boîtes (2 po.) 679 x 140 x 280 mm 1 pièce
15739539 15 boîtes (2 po.) 415 x 140 x 280 mm 1 pièce
15749539 Boîtes (2 ou 3 in) 550 x 143 x 315 mm 1 pièce
15759539 8 boîtes (100 mm) 550 x 140 x 205 mm 1 pièce
15769539 12 boîtes (3 in.) 679 x 140 x 280 mm 1 pièce
15779539 16 boîtes (2 po.) 550 x 140 x 225 mm 1 pièce
15789539 20 boîtes (2 po.) 550 x 140 x 280 mm 1 pièce
15799539 24 boîtes (2 po.) 550 x 140 x 321 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15729539
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
  • Contient des cryoboîtes standard
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
  • Ouverture latérale avec poignées à l’avant pour faciliter la récupération des boîtes.
Spécification
Capacité 12 boîtes (2 in)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Cryoboîtes standards 2 po
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 415 x 140 x 225 mm
Type de produit Étagère de congélation à accès latéral