Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température
Code produit 15779539 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 in)
12 boîtes (3 in.)
15 boîtes (2 po.)
16 boîtes (2 po.)
20 boîtes (2 po.)
24 boîtes (2 po.)
25 boîtes (2 po.)
8 boîtes (100 mm)
9 boîtes (2 po.)
Boîtes (2 ou 3 in)
Dimensions (L x l x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15779539 16 boîtes (2 po.) 550 x 140 x 225 mm 1 pièce
15709549 20 boîtes (2 po.) 679 x 140 x 225 mm 1 pièce
15719539 9 boîtes (2 po.) 415 x 140 x 168 mm 1 pièce
15719549 25 boîtes (2 po.) 679 x 140 x 280 mm 1 pièce
15729539 12 boîtes (2 in) 415 x 140 x 225 mm 1 pièce
15739539 15 boîtes (2 po.) 415 x 140 x 280 mm 1 pièce
15749539 Boîtes (2 ou 3 in) 550 x 143 x 315 mm 1 pièce
15759539 8 boîtes (100 mm) 550 x 140 x 205 mm 1 pièce
15769539 12 boîtes (3 in.) 679 x 140 x 280 mm 1 pièce
15789539 20 boîtes (2 po.) 550 x 140 x 280 mm 1 pièce
15799539 24 boîtes (2 po.) 550 x 140 x 321 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15779539
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
  • Contient des cryoboîtes standard
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
  • Ouverture latérale avec poignées à l’avant pour faciliter la récupération des boîtes.
Spécification
Capacité 16 boîtes (2 po.)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Cryoboîtes standards 2 po
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 550 x 140 x 225 mm
Type de produit Étagère de congélation à accès latéral