Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Capacité | 20 boîtes (2 po.) |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Cryoboîtes standards 2 po |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical ultra-basse température |
| Dimensions (L x l x H) | 550 x 140 x 280 mm |
| Type de produit | Étagère de congélation à accès latéral |