Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateur vertical ultra-basse température pour plaques de microtitration
Code produit 15749559 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Plaques avec couvercle (70)
Plaques avec couvercle (84)
Plaques avec couvercle (96)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15749559 Plaques avec couvercle (96) 1 pièce
15729559 Plaques avec couvercle (70) 1 pièce
15739559 Plaques avec couvercle (84) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15749559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.59€
    56.99€ / 1 pièces
    Économisez 151.60€
    72% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racks de contrôle d’inventaire Fisherbrand pour plaques de microtitration à 96 puits et 384 puits. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
  • Peut contenir jusqu’à 96 plaques avec couvercle ou 120 plaques sans couvercle
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
  • Ouverture latérale avec poignées à l’avant pour faciliter la récupération des plaques.
Spécification
Capacité Plaques avec couvercle (96)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Plaques de microtitration à 96 / 384 puits
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 559 x 280 x 140 mm
Type de produit Étagère de congélation à accès latéral