Learn More
Fisherbrand™ Racks de plateau coulissant pour congélateur vertical ultra-basse température
Code produit 15799559 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 in)
15 boîtes (2 po.)
15 boîtes (3 po.)
16 boîtes (2 po.)
20 boîtes (2 po.)
25 boîtes (2 po.)
28 boîtes (2 po.)
Dimensions (L x l x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) unitSize
15799559 28 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 391 mm 1 pièce
15709569 15 boîtes (3 po.) 679 x 140 x 241 mm 1 pièce
15719569 20 boîtes (2 po.) 679 x 140 x 225 mm 1 pièce
15729569 25 boîtes (2 po.) 675 x 140 x 280 mm 1 pièce
15759559 12 boîtes (2 in) 419 x 140 x 225 mm 1 pièce
15769559 15 boîtes (2 po.) 419 x 140 x 280 mm 1 pièce
15779559 16 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 225 mm 1 pièce
15789559 20 boîtes (2 po.) 559 x 140 x 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15799559
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
  • Contient des cryoboîtes standard
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
  • Les plateaux coulissants offrent plus de flexibilité et un accès aisé aux boîtes
Spécification
Capacité 28 boîtes (2 po.)
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (application) Cryoboîtes standards 2 po
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 559 x 140 x 391 mm
Type de produit Rack de plateau coulissant