Learn More
Thermo Scientific™ Urapidil hydrochloride, 98+%
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
134.00€ - 191.00€
Identifiants chimiques
Doser ≥98%
CAS 64887-14-5
Poids de la formule 423.93g/mol
Synonyme 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride
Format Powder
À utiliser avec (application) alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
Description White
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15415479
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific™
J63219.03
1 g
191.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15435479
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific™
J63219.ME
500 mg
134.00€
500mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
≥98%
423.93g/mol
Powder
White
64887-14-5
6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
Spezifikation
White
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
64887-14-5
423.93g/mol
Powder
≥98%
C20H29N5O3·HCl
6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.