Learn More
Thermo Scientific™ Urapidil hydrochloride, 98+%
alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
134.00€ - 191.00€
Identifiants chimiques
| Doser | ≥98% |
|---|---|
| CAS | 64887-14-5 |
| Poids de la formule | 423.93g/mol |
| Synonyme | 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride |
| Format | Powder |
| À utiliser avec (application) | alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist |
| Description | White |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15415479
|
Thermo Scientific™
J63219.03 |
1 g |
191.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15435479
|
Thermo Scientific™
J63219.ME |
500 mg |
134.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| ≥98% | |
| 423.93g/mol | |
| Powder | |
| White |
| 64887-14-5 | |
| 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride | |
| alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist |
Spezifikation
| White | |
| alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist | |
| 64887-14-5 | |
| 423.93g/mol |
| Powder | |
| ≥98% | |
| C20H29N5O3·HCl | |
| 6-(3-[4-(2-Methoxypenyl)-1-piperaziny]propylamino)-1,3-dimethyluracil hydrochloride |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Ambient temperatures