Learn More
Kit d’interface pour périphérique USB, pour les balances de précision portatives OHAUStrade; Scout STX et SKX.
Code produit 15509641 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Langues:
Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Langues Conditionnement
15509641 Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15509641 Fournisseur Ohaus Code fournisseur 30268984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    103.50€ / 1 pièces
    Économisez 26.50€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une solution unique au problème de connexion d’une balance à un ordinateur via un port USB. Le kit d’interface USB comprend un CD comprenant les pilotes logiciels permettant de créer le port virtuel requis sur l’ordinateur.
Configuration système
  • PC fonctionnant sous Windows 98™, Windows 98SE™, Windows ME™, Windows 2000™, Windows XP™ ou Windows 7™
  • Être compatible avec iMac la version 10.7
  • Port disponible USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Langues Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Gamme de produits Câbles et kits d’interface