Learn More
Beskrivelse
- USB power supply for PIPETMAN™ M and PIPETMAN™ M Connected electronic pipettes
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Plastic |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Black |
| Type | Power Supply |
| Disposable | Reusable |
| For Use With (Equipment) | PIPETMAN™ M and PIPETMAN™ M Connected |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?