Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Embouts de pipettes universels stériles à faible rétention, standard
Description
Certifications
ISO 9 001
Spécification
Spécification
| Description | 250 μL, Racked, Stérile |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | vert |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Universel |
| Longueur (métrique) | 59.54 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Afficher plus |