Learn More
Benchmark Scientific™ Chambre ultraviolette UV-Clave réservée à la recherche
Code produit 17974432
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 758 cm³
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17974432 1 758 cm³ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17974432 Fournisseur Benchmark Scientific™ Code fournisseur B1450E
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La lumière UV à ondes courtes est une méthode efficace pour la désinfection de l'ADN, de l'ARN et des micro-organismes présents en surface. La chambre UV-Clave utilise un rayonnement UV hautement ciblé pour désinfecter les outils, les récipients et autres articles de recherche, éliminant jusqu'à 99 % de la contamination de surface.
  • Améliore la qualité des recherches PCR en réduisant les contaminants potentiels
  • Plusieurs lampes et parois réfléchissantes de la chambre offrent un véritable éclairage à 360°.° irradiation
  • Étagère transparente UVC exclusive, éliminant tout risque de couverture manquante (zones d'ombre).
  • Inactive l'ADN, l'ARN, les virus et les bactéries présents sur les récipients de PCR
  • cycle réglable
  • Les lumières s'éteignent puis la porte est ouverte pour protéger les utilisateurs
Spécification
Capacité (impériale) 1047 pulgadas cúbicas
Capacité (métrique) 1 758 cm³
Profondeur (métrique) de la chambre 25.6 cm
Diamètre (impériale) de la chambre 8,5 in
Profondeur (impériale) de la chambre 10,1 in
Diamètre (métrique) de la chambre 21.6 cm
À utiliser avec (application) Stérilisation des outils PCR
Longueur (impériale) 11,5 in
Longueur (métrique) 29.2 cm
Type de produit Gabinete desinfectante UV
Poids (impériale) 11 lb.
Affichage Numérique
Poids (métrique) 5 kg
Hauteur (métrique) de la cuve 31.8 cm
Hauteur (impériale) de la cuve 12,2 in
Comprend 2 étagères en acier inoxydable, 1 étagère transparente UV-C
Tension 230 V
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 21.6 x 25.6 x 31.8 cm