Learn More
Fisherbrand UV Lamp 254 nm
Marque:  Fisherbrand 265010601
UV Lamp 254 nm
Code produit. 15429639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.52€
    195.16€ / 1 pièces
    Économisez 35.36€
    15% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 03-08-2026