Learn More
Vilber Lourmat™ Support de lampe à UV
Product Code. 11726678
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lampe UV 15 W
Lampe UV 4/8 W
Lampe UV portative 4/8 W
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) unitSize
11726678 Lampe UV 15 W 1 pièce
11840240 Lampe UV 4/8 W 1 pièce
11850240 Lampe UV portative 4/8 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11726678 Supplier Vilber Lourmat™ Supplier No. 913020041
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Support de table riche et robuste pour lampes à ultraviolet 4/8 W.
  • Support pour lampes UV 4/8W.
  • Lampe à double longueur d’onde
  • Intensité 254/365 nm 
  • Lampe 2 x 6 W
  • M, 2 support de table
Specifications
À utiliser avec (équipement) Lampe UV 15 W