Learn More
Fisherbrand™ Plateau UV
Code produit 11847573 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 150 mm
100 x 70 mm
100 mm x 100 mm
200 mm x 100 mm
200 mm x 200 mm
200 mm x 250 mm
70 mm x 100 mm
70 mm x 150 mm
70 mm x 70 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11847573 70 mm x 70 mm 1 pièce
11803423 70 mm x 150 mm 1 pièce
11883413 10 x 150 mm 1 pièce
11813473 200 mm x 100 mm 1 pièce
11833473 200 mm x 250 mm 1 pièce
11823473 200 mm x 200 mm 1 pièce
11863353 100 mm x 100 mm 1 pièce
11837573 70 mm x 100 mm 1 pièce
11873353 100 x 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11847573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.75€
    33.68€ / 1 pièces
    Économisez 17.07€
    33% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Fisherbrand.
  • Accessoire pour systèmes d’électrophorèse sur gel horizontale Fisherbrand
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes d’électrophorèse sur gel horizontaux Sub-Gel Mini
Type Plateau UV
Dimensions (L x l) 70 mm x 70 mm