Learn More
Cole-Parmer™ Tubes UV pour équipement aux ultraviolets
Code produit 11820390 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Puissance en watts:
4 W
6 W
15 W
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Puissance en watts Conditionnement
11820390 254 nm 6 W 1 pièce
11800390 254 nm 4 W 1 pièce
11830390 365 nm 6 W 1 pièce
11880380 254 nm 15 W 1 pièce
11890380 312 nm 15 W -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11820390 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0981546
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes UV de rechange avec les lampes UV.
  • Tubes UV de rechange
  • Ce produit peut contenir des traces de mercure
  • Soyez prudent avec la casse, le nettoyage, l’expédition et/ou l’élimination
Spécification
Source lumineuse UV-C
Puissance en watts 6 W
Wavelength 254 nm
Diamètre (métrique) 15,5 mm
À utiliser avec (équipement) Lampes 6 W, 254 nm
Longueur (métrique) 210,5 mm
Type de produit Tube UV