Learn More
Eppendorf™ Pack de routine Uvette™
Code produit 10145022 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200/boîte
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10145022 200/boîte 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10145022 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030106318
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette cuvette pour une pureté, une praticité et une précision excellentes dans les applications d’analyse photométrique. Les packs de routine Eppendorf™ Uvette™ sont jetables et dotés d’une transmission lumineuse de 220 nm à 1 600 nm. Fenêtre optique profonde permettant d’éviter les rayures.
La forme unique de l’UVette combine deux longueurs de trajet optique pour une plus grande flexibilité. Les UVettes en packs de routine sont idéales pour les applications de routine. Ces packs permettent un stockage sûr des UVettes dans une boîte refermable tout en offrant un accès pratique à chaque cuvette pour faciliter le remplissage.
Plastique transparent aux UV, exempt de fluoropolymères et autres hydrocarbures halogénés
Deux longueurs de trajet optique intégrées dans une cuvette simple : tournez simplement l’UVette de 90° pour basculer entre 10 mm et 2 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boîte de cuves
Capacité (métrique) 50 à 2000 μl
Matériau Plastique UV transparent
Quantité 200/boîte
Longueur du trajet optique 2 mm ou 10 mm
Wavelength Range De 220 à 1600 nm
À utiliser avec (équipement) Biophotomètre, spectrophotomètre