Description
Utilisez ces cuves pour mesurer de petits volumes (≥50 μl). L’Eppendorf™ UVette™ est une cuve UV/Visible jetable offrant une transmission lumineuse de 220 à 1 600 nm. Les UVettes offrent une pureté, une praticité et une précision excellentes dans les applications d’analyse photométrique.
- Plastique transparent aux UV, exempt de fluoropolymères et autres hydrocarbures halogénés
- Deux longueurs de trajet optique intégrées dans une cuvette simple : tournez simplement l’UVette de 90° pour basculer entre 10 mm et 2 mm
- Marquage de volume pour 500 et 1 000 μlitres
- Conditionnés individuellement et certifiés pour un usage en PCR et sans protéines pour les produits sensibles (p. ex. ARN) et les échantillons précieux
- Fenêtre optique profonde permettant d’éviter les rayures
- Base de cuvette conique pour un remplissage optimal, poignée dépolie pour l’étiquetage
- Idéal pour une utilisation dans l’Eppendorf BioPhotometer et l’Eppendorf BioSpectometer, adaptateurs disponibles pour une utilisation avec d’autres spectrophotomètres courants
- Pack de routine pour un accès pratique à chaque UVette et un stockage sûr dans une boîte refermable
Specifications
Specifications
| Type | Cuvette |
| Capacité (métrique) | 50 à 2000 μl |
| Matériau | Plastique UV transparent |
| Quantité | 80/boîte |
| Longueur du trajet optique | 2 mm ou 10 mm |
| Wavelength Range | De 220 à 1600 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Biophotomètre, spectrophotomètre |