Learn More
Integra Biosciences™ Système d’aspiration Vacusafe™ Comfort
Code produit 10590273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Système d’aspiration Vacusafe Comfort
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10590273 Système d’aspiration Vacusafe Comfort 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10590273 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 158310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4270.00€
    2342.93€ / 1 pièces
    Économisez 1927.07€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Récupérez et confinez les déchets liquides biologiques. Integra Biosciences™ Vacusafe™ Le système d'aspiration Comfort est un système d'aspiration de laboratoire compact.
  • Compact
  • Capteur de détection de niveau
  • Bouton de commande pour un réglage infini du vide (plage : -300 mbar à 600 mbar)
  • Fonctionnement silencieux.
  • Toutes les pièces exposées aux liquides critiques sont entièrement autoclavables et peuvent être stérilisées pendant 20 minutes à 121 °C,
  • Les liquides sont récupérés dans le flacon autoclavable de récupération des déchets.
  • Le filtre hydrophobe réduit le risque d’aspirer accidentellement du liquide dans la pompe et le corps de pompe.
  • Disponible avec un flacon en polypropylène de 4 l ou un flacon en verre de 3 l. 
Spécification
Comprend Flacon de 4 litres, détection de niveau et couvercle avec raccords de tubulure rapides (PVDF)
Quantité 1/boîte
Type Système d’aspiration Vacusafe Comfort