Learn More
BD Tubes d’analyse urinaire en plastique Vacutainer™
Code produit 15310614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 mL
6 mL
8 mL
9,5 mL
Forme du fond:
Conique
Rond
Type de bouchon:
Bouchon en caoutchouc conventionnel
Hemogard™
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Forme du fond Type de bouchon Conditionnement
15310614 6 mL Rond Hemogard™ 100 pièces
12937766 4 mL Rond Hemogard™ -
12967766 9,5 mL Conique Hemogard™ 1000 pièces
12957766 8 mL Conique Bouchon en caoutchouc conventionnel 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15310614 Fournisseur BD Code fournisseur 368501
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le prélèvement et le transport d’échantillons d’urine. Les tubes d’analyse urinaire en plastique BD Vacutainer™ sont des tubes stériles évacués avec ou sans conservateur devant être utilisés avec des dispositifs de prélèvement BD. Disponibles e
Les produits d’urine BD Vacutainer™ pour le prélèvement et le transport d’échantillons d’urine offrent le même niveau de sécurité et de standardisation que les produits de prélèvement sanguin BD.
  • Conçus pour fournir des résultats précis concernant les patients avec un risque réduit d’exposition des travailleurs de la santé à des échantillons dangereux
  • Utilisé avec les dispositifs de prélèvement BD, des coupelles d’échantillons, des récipients 24 heures de 3 L et des pailles de transfert
  • Les tubes d’urine étanches peuvent transporter des échantillons d’urine en toute sécurité au laboratoire en vue de leur analyse
  • Les options incluent la forme de fond (ronde ou conique) et le style de bouchon (classique ou Hemogard™)
  • La plupart des tailles sont sans conservateur / additif
  • Le tube de 8 ml (réf. n°364938), contient un conservateur : 0,4 % de chlorhexidine, 5,6 % de parabène éthylique et 94 % de propionate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube d’analyse urinaire
Couleur de bouchon Beige
Type de bouchon Hemogard™
Jetable Usage unique
Matériau PET
Stérilité Stérile
Additif Sans additif
Forme du fond Rond
À utiliser avec (application) Analyse urinaire
À utiliser avec (équipement) Dispositifs de prélèvement d’urine (godets, pailles de transfert, récipients 24 h)
Description du marquage Papier
Volume (métrique) 6 mL