Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Manomètres électroniques à vide
Code produit 15509311 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression maximale:
0,001 à 1 100 mbars
0,1 à 1 100 mbars
1 à 1060 mbar
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression maximale Conditionnement
15509311 0,001 à 1 100 mbars 1 pièce
15838894 0,1 à 1 100 mbars 1 pièce
15711368 1 à 1060 mbar 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15509311 Fournisseur BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Code fournisseur 20683210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00€
    1055.00€ / 1 pièces
    Économisez 475.00€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les vacuomètres VACUUBRAND sont exempts de mercure. Choisissez parmi divers modèles pour la plage de vide primaire ou la plage de vide fin. Unités sélectionnables par l’utilisateur.
  • Le modèle DVR2pro est alimenté par batterie pour une plus grande portabilité, avec un transducteur capacitif pour des mesures de pression absolue de l’atmosphère à 1 mbar/Torr/hPA. Balance numérique/analogique combinée pour une lecture simplifiée.
  • Le modèle VACUU VIEW est doté d’un transducteur capacitif pour la mesure de la pression absolue et mesure jusqu’à 0,1 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
  • VACUU VIEW étendu, dispose d’un transducteur capacitif/Pirani combiné pour les mesures jusqu’à 10-3 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Applications à vide dans les plages d’atmosphère de vide primaire et fin jusqu’à 1 x10 -3 mbar/Torr/hPa
À utiliser avec Pompes à vide
Comprend Vacuomètre, alimentation électrique, connexion à bride KF16 et vis de 6/10 mm dans le raccord cannelé
Matériau Divers
Gamme de produits VACUU VIEW étendue
Type Manomètre à vide capacitif/Pirani
Poids (métrique) 1 kg
Hauteur (métrique) 8,5 cm
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (métrique) 16 cm
Pression maximale 0,001 à 1 100 mbars