Learn More
Fisherbrand™ Pompe à vide avec câbles UK, US et Schuko
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Pompe de filtration compacte à faible encombrement
- Économique à l’achat et à l’exploitation
- Pompe sans huile silencieuse
- Légère et hautement portative
- Embout de tuyau DN 6/8 pour filtration sous vide.
Spécification
Spécification
| Vide max. | 100 mbar |
| Alimentation électrique | 90/260 V, 50/60 Hz avec câbles d’alimentation Schuko, UK et US |
| Dimensions (L x l x H) | 14.4 × 12.7 × 19.6 cm (5.6 × 5 × 7.7 in) |
| Poids (impériale) | 2 lb |
| Poids (métrique) | 2.3 kg |
| Type de pompe | Pompe à vide |
| Déplacement d’air | 15 L/min |
| Applications | Aspiration |
| Pression maximale | 2.5 bar |
| À utiliser avec (équipement) | Câbles à vide UK, US et Schuko |