Learn More
Fisherbrand™ Régulateur de vide avec jauge à cadran
Code produit 15549632 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
avec embout pour tube DN8 pour tuyau à vide de 8 mm de D.I.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15549632 avec embout pour tube DN8 pour tuyau à vide de 8 mm de D.I. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15549632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.45€
    234.60€ / 1 pièces
    Économisez 210.85€
    47% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation avec les pompes à vide à membrane à usage chimique Fisherbrand. Les régulateurs de vide Fisherbrand™ disposent d’une soupape de régulation de l’admission qui permet de régler la pression finale.
  • Avec embout pour tube DN8 pour tuyau à vide de 8 mm de D.I.
  • La soupape de régulation de l’admission permet de régler la pression finale
  • La jauge à cadran indique le niveau de vide
  • Soupape de régulation de l’air installée directement sur la pompe
  • Pour pompe à vide à membrane à usage chimique, nº de cat. 10287097
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Pour pompe à vide à membrane à usage chimique Fisherbrand, nº de cat. nº de cat. 10287097
Comprend avec embout pour tube DN8 pour tuyau à vide de 8 mm de D.I.
Type de produit Régulateur de vide modèle DBR-B avec jauge à cadran