Learn More
Vadadustat, MedChemExpress
Beskrivning
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Vadadustat |
| CAS | 1000025-07-9 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H11ClN2O4 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | PG-1016548 AKB-6548 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.7 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?