Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur basculant pour tubes de Vari-Mix et Speci-Mix
Les agitateurs basculants pour tubes de Thermo Scientific Vari-Mix et Speci-Mix sont des agitateurs avec plateau compacts et de précision ; leur mouvement fluide permet une suspension uniforme des échantillons.
Description
Description
Les agitateurs basculants pour tubes de Thermo Scientific Vari-Mix et Speci-Mix sont des agitateurs avec plateau compacts et de précision ; leur mouvement fluide permet une suspension uniforme des échantillons.
Tous les modèles conviennent pour les tubes de 10 à 30 mm de diamètre et le sont parfaitement aux tubes de prélèvement sanguin.
  • La vitesse peut être fixe ou réglable.
  • Le plateau réversible présente un côté pour les tubes fermés de 110 mm (4,33') de long (avec lèvre pour éviter tout glissement) ; le deuxième côté est destiné aux tubes plus longs.
  • Le plateau en caoutchouc de silicone blanc est autoclavable et améliore la visualisation des échantillons.
  • Ils peuvent être utilisés dans un incubateur sans condensation ou une chambre froide à température ambiante (de 4° à 40°C (de 39,2° à 104°F)), si l'humidité est de 20 à 80 % sans condensation.
Un plateau en caoutchouc de silicone blanc antidérapant pour maintenir les tubes en place
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.