Learn More
Velp Scientifica™ Floculateur portatif FP4
Code produit 11751873 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Vitesse:
20, 40, 50, 100, 200 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse unitSize
11751873 20, 40, 50, 100, 200 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11751873 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F105A0117
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’adopter des conditions standard pour le test en flacon, qui constitue l’exigence de base pour des résultats reproductibles. Les floculateurs portatifs Velp Scientifica™ FP4 offrent un vaste choix de vitesses d’agitation de 20, 40, 50, 100
  • Temps de fonctionnement sélectionnable pour un fonctionnement sans surveillance
  • Résultats fiables et reproductibles avec la qualité d’agitation Velp
  • Vitesse précise grâce à un motoréducteur à commande électronique
  • Conçu pour être utilisé sur site pour obtenir des résultats immédiats
  • Alimenté par une batterie dédiée ou par un allume-cigare
  • 4 échantillons peuvent être traités en parallèle
  • Éclairage central pour faciliter la lecture
  • Hauteur des tiges d’agitation réglable sans outils
  • Forte résistance à la corrosion chimique et mécanique
  • Base antidérapante pour plus de stabilité
Spécification
Vitesse 20, 40, 50, 100, 200 tr/min
Tension 100/240 V
Puissance 6 W
Hauteur (métrique) 320 mm
Largeur (métrique) 250 mm
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Métal
Poids (métrique) 4,8 kg