Learn More
Elga™ Cartouche de pré-traitement
Code produit 11994857
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Purelab™ Systèmes de purification d'eau de la série Option-S
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11994857 Purelab™ Systèmes de purification d'eau de la série Option-S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11994857 Fournisseur Elga™ Code fournisseur LC140
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protège les membranes RO en éliminant les particules et le chlore.
  • Cartouche de prétraitement
  • Aide à produire de l’eau de qualité générale en laboratoire à une qualité supérieure à celle d’une seule distillation
  • Les applications comprennent le lavage / rinçage de la verrerie, l’alimentation des systèmes de production d’eau ultra-pure, la préparation / dilution des réactifs, la préparation des tampons et des milieux, la chimie générale, les analyses qualitatives et l’alimentation des armoires environnementales
Spécification
À utiliser avec (application) Lavage / rinçage de la verrerie, l’alimentation des systèmes de production d’eau ultra-pure, la préparation / dilution des réactifs, la préparation des tampons et des milieux, la chimie générale, les analyses qualitatives et l’alimentation des armoires environnementales
À utiliser avec (équipement) Purelab™ Systèmes de purification d'eau de la série Option-S