Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Butées de jupe pliables
Code produit 11744608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
12,1 à 15,6 mm
17,7 à 22,1 mm
20.9 à 26.4 mm
27,6 à 36,3 mm
de 9,8 à 13,2 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11744608 27,6 à 36,3 mm 5 pièces
11754598 de 9,8 à 13,2 mm 50 pièces
11764598 12,1 à 15,6 mm 50 pièces
11724608 17,7 à 22,1 mm 20 pièces
11734608 20.9 à 26.4 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11744608 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 46703005
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Silicone biologiquement neutre Versilic™ Butées de jupe pliables.
  • Assure une étanchéité parfaite sur les récipients en verre, en métal ou en plastique, quels que soient leurs bords.
  • Le rabat est moulé pour s'emboîter sur l'extérieur du goulot du récipient, assurant ainsi une double étanchéité en association avec les dentelures annulaires du bouchon creux.
  • Peut être perforé.
  • Elle reste étanche même après plusieurs perforations.
  • Recommandé pour les applications biologiques.
  • Températures comprises entre -60 °C et +220 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 27,6 à 36,3 mm
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) -60°C à +200°C
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon en silicone