Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Code produit 10083004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
50 m
Conditionnement:
10m
25m
50m
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Longueur totale (métrique) Conditionnement
10083004 12 mm 17 mm 2,5 mm 25 m 25m
10213061 10 mm 14 mm 14 mm 25 m 25m
10498322 10 mm 16 mm 3 mm 10 m 10m
11739138 10 mm 14 mm 2 mm 10 m 10m
11751726 10 mm 16 mm 3 mm 25 m 25m
10799151 10 mm 18 mm 4 mm 10 m 10m
11761726 15 mm 21 mm 3 mm 25 m 25m
13253539 18 mm 24 mm 24 mm 10 m 10m
11781706 4 mm 10 mm 3 mm 25 m 25m
11751706 3 mm 5 mm 5 mm 50 m 50m
10627555 1 mm 3 mm 3 mm 50 m 50m
10491325 20 mm 27 mm 27 mm 10 m 10m
11711696 3 mm 6 mm 1.5 mm 10 m 10m
11721696 4 mm 6 mm 1 mm 10 m 10m
11701706 5 mm 8 mm 1.5 mm 10 m 10m
11737283 6 mm 10 mm 2 mm 10 m 10m
11727283 5 mm 10 mm 2,5 mm 10 m 10m
11711716 6 mm 12 mm 12 mm 10 m 25m
11711706 6 mm 12 mm 3 mm 10 m 10m
10101111 6 mm 9 mm 1.5 mm 10 m 10m
11781786 6 mm 9 mm 9 mm 10 m 25m
11770105 7 mm 12 mm 2,5 mm 25 m 25m
10509511 7 mm 10 mm 1.5 mm 10 m 10m
11747283 7 mm 12 mm 2,5 mm 10 m 10m
11731716 8 mm 11 mm 1,5 mm 25 m -
11721716 7 mm 13 mm 13 mm 10 m 25m
10397854 8 mm 14 mm 14 mm 10 m 25m
11731706 8 mm 14 mm 3 mm 10 m 10m
11760105 4 mm 8 mm 2 mm 25 m 10m
11717283 4 mm 8 mm 2 mm 25 m 10m
11771706 4 mm 6 mm 6 mm 10 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Code produit 10083004 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 760880
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les applications biopharmaceutiques. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire. Elle reste flexible jusqu’à –50°C et conserve ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.
  • Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
  • Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
  • Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
  • Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
  • Silicone durci au peroxyde
  • Biologiquement neutre
  • FDA/BfR
  • Pharmacopées américaine et européenne
  • Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Règle FDA (21 CFR par. 177-2600), CEE/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Diamètre (impériale) interne 0,47 in
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,67 in
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Longueur totale (impériale) 82 ft.
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (impériale) 0,1 in
Épaisseur (métrique) 2,5 mm
À utiliser avec (application) Pour les applications biopharmaceutiques et médicales
Température min. de fonctionnement (impériale) -58°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Couleur Translucide/Transparent
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Type de produit Tubulure en silicone durci au peroxyde