Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en caoutchouc et en silicone
- Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Code produit 11751726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
50 m
Conditionnement:
10m
25m
50m
31 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Longueur totale (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11751726 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 10213061 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 25 m | 25m |
| 10498322 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11739138 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 10799151 | 10 mm | 18 mm | 4 mm | 10 m | 10m |
| 10083004 | 12 mm | 17 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 11761726 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 13253539 | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 10 m | 10m |
| 11781706 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11751706 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 50 m | 50m |
| 10627555 | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 50 m | 50m |
| 10491325 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 10 m | 10m |
| 11711696 | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11721696 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 10 m | 10m |
| 11701706 | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11737283 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11727283 | 5 mm | 10 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11711716 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 10 m | 25m |
| 11711706 | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 10101111 | 6 mm | 9 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11781786 | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 10 m | 25m |
| 11770105 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 10509511 | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | 10 m | 10m |
| 11747283 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11731716 | 8 mm | 11 mm | 1,5 mm | 25 m | - |
| 11721716 | 7 mm | 13 mm | 13 mm | 10 m | 25m |
| 10397854 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 10 m | 25m |
| 11731706 | 8 mm | 14 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11760105 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11717283 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11771706 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 m | 50m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Artikelnummer.
11751726
Lieferant
Saint Gobain Life Sciences
Lieferanten-Nr.
760800
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Utilisez le code promo 27997
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
236.38 EUR valable jusqu'au 2026-11-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27997" pour bénéficier de cette offre.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
- Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
- Cette tubulure avec marquage CE est un appareil médical non invasif
- Peut être utilisée pour le contact jusqu’à 29 jours
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Règle FDA (21 CFR par. 177-2600), CEE/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Diamètre (impériale) interne | 0,39 in |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,63 in |
| Diamètre (métrique) externe | 16 mm |
| Longueur totale (impériale) | 82 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,12 in |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications biopharmaceutiques et médicales |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -58°F |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Couleur | Translucide/Transparent |
| Flexibilité | Flexible |
| Max. Operating Temperature (English) | 392 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200 °C |
| Type de produit | Tubulure en silicone durci au peroxyde |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?