Learn More
Fisherbrand™ Thermorégulateur numérique VTF
Code produit 11786394 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
120 mm x 145 mm
Tension:
12 VCC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Tension Conditionnement
11786394 120 mm x 145 mm 12 VCC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786394
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante Arex, AREC.X et AREX Digital
Contrôle précis
  • Technologie de logique floue, idéale pour une thermorégulation précise
  • Permet un contrôle direct de la température d'une plus grande précision
  • Comprend un minuteur pour un fonctionnement sans surveillance et une productivité accrue
  • Ajuste automatiquement la thermorégulation pour la puissance, la charge et la dispersion thermique
  • Garantit une précision de régulation de ± 0,5°C.
Polyvalent & pratique
  • Prêt à l’emploi
  • Pinces doubles pour le réglage de la hauteur et de l'horizontale de la position
  • Connexion directe aux agitateurs à plaque chauffante AREX, AREC.X et AREX Digital (version PRO)
  • Peut être combiné avec les agitateurs à plaque chauffante les plus courants
  • Également utilisable avec des appareils de chauffage tels que bains d'eau et d'huile, plaques chauffantes, etc.
Système efficace
  • Panneau de commandes incliné pour faciliter l’accès et la visibilité
  • Utilisable avec AluBlocks™
Spécification
Profondeur (métrique) 120 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs à plaque chauffante Arex, AREC.X et AREX Digital
Hauteur (métrique) 145 mm
Comprend Sonde en acier inoxydable de type PT 100
Longueur (métrique) 145 mm
Type Accessoire, thermorégulateur
Largeur (métrique) 120 mm
Affichage Numérique
Dimensions (L x l x H) 120 mm x 145 mm
Précision ± 0,5°C
Tension 12 VCC
Matériau Acier inox (sonde)