Learn More
Fisherbrand™ Système Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Code produit 15136624 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Module de transfert 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 0,75 mm, 4 plaques, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 0,75 mm, 4 cassettes, 8 tampons
Module de transfert de 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, quatre plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 1,5 mm, quatre plaques, quatre peignes à 12 puits d’épaisseur 1,5 mm, quatre cassettes, huit tampons
Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 0,75 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 0,75 mm
Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 1 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 1 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
15136624 Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 0,75 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 0,75 mm 1 pièce
15156624 Module de transfert 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 0,75 mm, 4 plaques, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 0,75 mm, 4 cassettes, 8 tampons -
15176624 Module de transfert de 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, quatre plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 1,5 mm, quatre plaques, quatre peignes à 12 puits d’épaisseur 1,5 mm, quatre cassettes, huit tampons 1 pièce
15116624 Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 1 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15136624 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FCVS10TETRAD0.75
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système durable et étanche pouvant accueillir jusqu’à quatre gels.
  • Structure moulée par injection
  • Compatible avec tous les gels précoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
  • Faibles volumes de tampon
Spécification
Type Mini-système PAGE tétrade Verti-Gel
Dimensions du gel 75 x 80 mm
Comprend Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 0,75 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d’épaisseur 0,75 mm
Matériau Moulé par injection
Nbre de gels 4
Épaisseur (métrique) Peignes de 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Volume (métrique) du tampon 250 à 1 200 ml
Dimensions (L x l x H) 190 x 130 x 150 mm