Learn More
Fisherbrand™ Système Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE
Code produit 15126624 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique) de l’entretoise:
Espaceur de 1 mm
Espaceur lié de 1,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) de l’entretoise unitSize
15126624 Espaceur de 1 mm 1 pièce
15146624 Espaceur lié de 1,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15126624
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système durable et étanche pouvant accueillir jusqu’à quatre gels.
  • Structure moulée par injection
  • Compatible avec tous les gels précoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
  • Faibles volumes de tampon
  • Modules interchangeables pour électrophorèse IEF/D2 et électrotransfert dans un réservoir un
Spécification
Description Avec module de transfert 100 x 100 mm, espaceur de 1 mm, peigne de 1 mm
L’appareil peut contenir 80 échantillons, 20 échantillons par gel
Type Mini-système PAGE tétrade Verti-Gel
Comprend Module de transfert 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, quatre plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 1 mm, quatre plaques, quatre peignes à 12 puits d’épaisseur 1 mm, quatre cassettes, huit tampons
Matériau Moulé par injection
Nbre de gels 4
Épaisseur (métrique) de l’entretoise Espaceur de 1 mm
Volume (métrique) du tampon 250 à 1 200 ml
Dimensions (L x l x H) 190 x 130 x 150 mm