Learn More
Fisherbrand™ Cuve à gel verticale
Code produit 12623546 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 ensemble Verti-Gel Système mini complet pour l'électrophorèse et le transfert
1 ensemble Verti-Gel système mini complet pour l'électrophorèse
Module de buvardage Verti-gel Mini, 4 cassettes, tampons en fibres
Plaques 20x20 cm, peignes 24 puits 2x1 mm, serpentin de refroidissement, base de coulée
X1 Verti-Gel Mini, sans accessoires de moulage
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
12623546 Plaques 20x20 cm, peignes 24 puits 2x1 mm, serpentin de refroidissement, base de coulée 1 pièce
11837623 Module de buvardage Verti-gel Mini, 4 cassettes, tampons en fibres 1 pièce
11893293 X1 Verti-Gel Mini, sans accessoires de moulage 1 pièce
11883293 1 ensemble Verti-Gel Système mini complet pour l'électrophorèse et le transfert 1 pièce
11843293 1 ensemble Verti-Gel système mini complet pour l'électrophorèse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12623546
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend un système de scellage compatible avec tous les principaux types de gels précoulés de 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm. Les joints ultra-souples en silicone pour cuve à gel verticale Fisherbrand™ et les barres de pression entourant les plaques de verre garantissent un coulage étanche du gel.
Comprend un système de scellage compatible avec tous les principaux types de gels précoulés de 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm. Le même insert est utilisé pour le coulage et le traitement du gel, aucun transfert de plaque de verre n’est nécessaire pendant le coulage du gel. L’insert contient des pinces coulissantes permettant une installation très rapide des gels précoulés et coulés à la main. Les joints ultra-souples en silicone et les barres de pression entourant les plaques de verre garantissent un coulage étanche du gel. Les plaques en verre épaisses de 2 mm permettent d’éviter la casse et possèdent des espaceurs liés pour plus de commodité. Des modules d’électrotransfert d’accessoires et de gel en tubes sont disponibles et utilisent le même réservoir externe et le même couvercle.
  • Construction moulée par injection, durable et étanche
  • Compatible avec tous les gels prémoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
  • Faibles volumes de tampon
  • Exécuter jusqu’à quatre gels
  • Modules interchangeables pour électrophorèse IEF/2D et électrotransfert dans un réservoir universel Pour mini SDS PAGE, PAGE native, gradient, seconde dimension et séparations d’acides nucléiques.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Gels PreCast 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
Comprend Plaques 20x20 cm, peignes 24 puits 2x1 mm, serpentin de refroidissement, base de coulée
Poids (métrique) 0.01 kg