Description
Fisherbrand™ La pince à décapsuler les flacons est conçue pour retirer facilement les capsules serties en aluminium des flacons et des bouteilles. Disponibles en formats à simple ou double action, toutes les pinces sont lisses et simples à utiliser. Une structure durable et de haute qualité garantit des performances constantes et fiables.
- Retire facilement les bouchons sertis en aluminium des flacons
- Lisse et simple à utiliser
- Une structure durable et de haute qualité offrant des performances constantes et fiables.
- Les poignées rembourrées permettent une préhension et un confort maximum pour soulager la tension des mains
- Fabriquées en acier inox standard ASTM résistant à la corrosion et monobloc
- Compatible avec les méthodes de stérilisation Gamma / ETO / Autoclavable
- Longueur totale : 159 mm (6,25 in)
Certifications
ISO 9001-02, BPF, BPFa
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 30 mm |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Bouchons pour flacons de taille 30 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons pour flacons de 30 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9002, BPFa |
| Type de produit | Décapsuleur de type pince |